Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
119029
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical grade
Quality Segment
form
powder
mp
263-265 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cccnc1S
InChI
1S/C6H5NO2S/c8-6(9)4-2-1-3-7-5(4)10/h1-3H,(H,7,10)(H,8,9)
InChI key
WYKHFQKONWMWQM-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?