Przejdź do
419052
Cellulose acetate butyrate
average Mn ~30,000
Synonim(y):
Cellulose & cellulose derivatives
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
mol wt
average Mn ~30,000
extent of labeling
12-15 wt. % Acetyl, 36-40 wt. % Butyryl
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O5[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5COC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)O[C@@H]6[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]6OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)COC(=O)CCC.O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OC(=
InChI
1S/C44H70O19.C28H38O19.C12H22O11/c1-9-17-29(45)53-25-27-37(57-31(47)19-11-3)39(58-32(48)20-12-4)42(61-35(51)23-15-7)44(56-27)63-38-28(26-54-30(46)18-10-2)55-43(62-36(52)24-16-8)41(60-34(50)22-14-6)40(38)59-33(49)21-13-5;1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40
InChI key
WGKMZYZRLDSCLX-OLZTYWLQSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
180963419044Y0001585
description
average Mn ~30,000
description
-
description
average Mn ~70,000
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
mol wt
average Mn ~30,000
mol wt
-
mol wt
average Mn ~70,000
mol wt
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
extent of labeling
36-40 wt. % Butyryl, 12-15 wt. % Acetyl
extent of labeling
16.5-19.0 wt. % Butyryl, 28.0-31.0 wt. % Acetyl, 0.9-1.3 wt. % Hydroxyl
extent of labeling
12-15 wt. % Acetyl, 35-39 wt. % Butyryl, 1.2-2.2 wt. % Hydroxyl
extent of labeling
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cellulose acetate butyrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)