Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 551,00 zł 413,25 zł |
800 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
413,25 zł
Cena katalogowa551,00 złZaoszczędź 25%vapor density
2.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
66 mmHg ( 4.4 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
384 °F
expl. lim.
10 %, 25 °F, 2 %, 32 °F
refractive index
n20/D 1.374 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
solubility
60 g/L at 25 °C
density
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description redistilled, ≥99.5% | description ≥99% | description analytical standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥99.5% | assay ≥99% | assay ≥97.0% (GC) | assay - |
| solubility 60 g/L at 25 °C | solubility chloroform: miscible(lit.), ethanol: miscible(lit.), water: soluble 11g/100mL at 20 °C(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), acetone: miscible(lit.), toluene: miscible(lit.), carbon disulfide: miscible(lit.), benzene: miscible(lit.) | solubility 60 g/L at 25 °C | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| density 0.79 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.79 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.79 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.79 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp −65 °C (lit.) | mp −65 °C (lit.) | mp −65 °C (lit.) | mp −65 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.374 (lit.) | refractive index n20/D 1.374 (lit.) | refractive index n20/D 1.374 | refractive index n20/D 1.374 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobutyraldehyde
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-11.2 °F - closed cup
flash_point_c
-24 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?