Przejdź do
417343
6-Chloro-4-hydroxycoumarin
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
543,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.59
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
543,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
291 °C (dec.) (lit.)
functional group
chloro, ester, ketone
SMILES string
OC1=CC(=O)Oc2ccc(Cl)cc12
InChI
1S/C9H5ClO3/c10-5-1-2-8-6(3-5)7(11)4-9(12)13-8/h1-4,11H
InChI key
HUMZENGQNOATEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
6-Chloro-4-hydroxycoumarin is a substituted 4-hydroxycoumarin. It participates in the Fe/Acetic acid (AcOH) catalyzed synthesis of various biologically active compounds.
Application
6-Chloro-4-hydroxycoumarin may be employed for the synthesis of 5-alkylidene-4-chloro-5H-1,2,3-dithiazoles. It may be employed for the synthesis of 6-[(coumarinyl-1-aryl-propionyl]benzoxazinones.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
510734308560469777
description
97%
description
97%
description
98%
description
98%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
291 °C (dec.) (lit.)
mp
116-120 °C (lit.)
mp
257-261 °C (lit.)
mp
-
functional group
chloro, ester, ketone
functional group
nitrile, chloro
functional group
chloro
functional group
alkyl halide, chloro
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)