Przejdź do
413607
Barium bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Barium dibromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
328,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BaBr2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.14
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
234-140-0
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Grade:
synthesis grade
Form:
beads
328,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads
assay
99.999% trace metals basis
form
beads
reaction suitability
core: barium
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
Br[Ba]Br
InChI
1S/Ba.2BrH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
NKQIMNKPSDEDMO-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
413615336270652458
description
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
description
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.995% trace metals basis
description
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
description
precipitated, 99.95% trace metals basis
form
beads
form
beads
form
beads
form
powder
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.95% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
particle size
−10 mesh
particle size
−10 mesh
particle size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barium bromide
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)