Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 914,00 zł 685,50 zł |
Informacje o tej pozycji
685,50 zł
Cena katalogowa914,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
bp
207 °C/4 mmHg (lit.)
density
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphonate
SMILES string
CCCCCCCCOP(=O)(OCCCCCCCC)c1ccccc1
InChI
1S/C22H39O3P/c1-3-5-7-9-11-16-20-24-26(23,22-18-14-13-15-19-22)25-21-17-12-10-8-6-4-2/h13-15,18-19H,3-12,16-17,20-21H2,1-2H3
InChI key
HAKMAMKAFTZXOZ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description ≥99.5% | description Selectophore™ | description ≥96% |
| assay 95% | assay ≥99.5% | assay - | assay ≥96% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 207 °C/4 mmHg (lit.) | bp 384 °C (lit.) | bp 207 °C/4 mmHg (lit.) | bp 400 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.478 (lit.) | refractive index n25/D 1.483-1.487, n20/D 1.486 (lit.) | refractive index n20/D 1.478 (lit.) | refractive index n20/D 1.49 (lit.) |
| form liquid | form oil | form liquid | form - |
| density 0.967 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.985 g/mL at 25 °C (lit.), 0.985-0.987 g/mL at 20 °C | density 0.967 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.986 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dioctyl phenylphosphonate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?