Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 351,00 zł 263,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H3(Cl)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.58
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
253-967-8
Beilstein/REAXYS Number:
2085559
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
263,25 zł
Cena katalogowa351,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
powder
mp
157-162 °C (lit.)
functional group
chloro, nitrile
SMILES string
Nc1cc(Cl)ccc1C#N
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-3H,10H2
InChI key
UZHALXIAWJOLLR-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Amino-4-chlorobenzonitrile (2A4CBN) is a benzonitrile derivative. A study of the molecular structure, vibrational spectra and NBO analysis of 2A4CBN has been undertaken. Transformation of 2A4CBN into quinazoline-2,4(1H,3H)-diones at atmospheric pressure of CO2 in the presence of monomeric tungstate, TBA2[WO4] (TBA = tetra-n-butylammonium) has been reported.
Application
2-Amino-4-chlorobenzonitrile may be used in the preparation of the following:
- 6-chloro-4-(1-diethylamino-4-pentylamino)-2-(p-methoxyphenyl)-quinazoline dihydrochloride
- 7-chloro-4-(1-diethylamino-4-pentylamino)-2-(p-methoxyphenyl)-quinazoline dihydrochloride
- 4,7-dichloro-2-(2-methylprop-1-enyl)-6-nitroquinazoline
- 6-chlorotacrine
- N-(2-chloro-5-cyanophenyl)-4,4,4-trifluorobutanamide
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 98% | description 97% | description 95% |
| assay 99% | assay 98% | assay 97% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form solid | form - |
| mp 157-162 °C (lit.) | mp 96-99 °C (lit.) | mp 102-105 °C (lit.) | mp 209-214 °C (lit.) |
| functional group chloro, nitrile | functional group nitrile | functional group chloro, nitrile | functional group amide, chloro |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![5-Chloro-2-methoxy-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]benzamide 95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/101/378/bad0e801-dad2-49ac-9930-0d63d876c939/640/bad0e801-dad2-49ac-9930-0d63d876c939.png)