Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 421,00 zł |
Informacje o tej pozycji
421,00 zł
form
liquid
Quality Segment
concentration
1.0 M in heptane
density
0.703 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
InChI key
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1.0 M in heptane | description 25 wt. % in toluene | description 1.0 M in hexanes | description technical, ~16% in heptane (~1.7 M) |
| density 0.703 g/mL at 25 °C | density 0.848 g/mL at 25 °C | density 0.692 g/mL at 25 °C | density 0.69 g/mL at 20 °C |
| concentration 1.0 M in heptane | concentration 25 wt. % in toluene | concentration 1.0 M in hexanes | concentration ~16% in heptane (~1.7 M) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylaluminum solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?