Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 144,00 zł | |
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 476,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1840,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | Prześlij zapytanie |
Informacje o tej pozycji
144,00 zł
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
crystals, pellets
mp
108-110 °C (lit.), 111-114 °C
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless to almost colorless
functional group
amine
SMILES string
CN(C)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- As a capping agent in the preparation of water-soluble gold nanoparticles.
- As an initiator in the polymerization of epoxy monomers.
- As an auxiliary reagent in the electroless preparation of gold nanotubes applicable in catalysis.[1]
- As a catalyst in the preparation of γ- and δ-lactones via iodolactonization of γ,δ-unsaturated carboxylic acids.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥98.0% (NT) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystals, pellets | form solid | form powder | form chips, crystalline powder, flakes |
| solubility methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless to almost colorless | solubility 60 g/L | solubility - | solubility H2O: 50 mg/mL |
| mp 108-110 °C (lit.), 111-114 °C | mp 110-112 °C | mp 110-112 °C | mp 108-110 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)pyridine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
target_organs
Nervous system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
255.2 °F
flash_point_c
124 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 39405-50G | 04061831982213 |
| 39405-250G | 04061831982206 |
| 39405-1KG | 04061826714614 |
| 39405-10G | 04061831982190 |