Przejdź do
392480
Norepinephrine L-bitartrate hydrate
99%
Synonim(y):
α-(Aminomethyl)-3,4-dihydroxybenzyl alcohol L-bitartrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
552,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)2C6H3CH(CH2NH2)OH·C4H6O6 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.26 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-095-0
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
552,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
powder
optical activity
[α]27/D +12°, c = 1 in H2O
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m11./s1
InChI key
LNBCGLZYLJMGKP-PYYOGZMQSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
113727A0937E4375
description
99%
description
98%
description
-
description
solid
assay
99%
assay
98%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
optical activity
[α]27/D +12°, c = 1 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
hydroxyl, amine
functional group
-
functional group
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)