Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 577,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3C6H4)2SO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-969-6
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
577,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
solid
mp
158-160 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
functional group
sulfone
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C14H14O2S/c1-11-3-7-13(8-4-11)17(15,16)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChI key
WEAYCYAIVOIUMG-UHFFFAOYSA-N
General description
Di-p-tolyl sulfone is a di-p-substituted diaryl sulfone. Its synthesis by the sulfonylation of toluene with p-toluenesulfonic acid (TsOH) in the presence of polystyrene supported aluminium triflate (Ps-Al(OTf)3) catalyst has been reported along with its NMR and IR spectra. The gas-phase heats of formation of di-p-tolyl sulfone has been studied. The kinetics and thermodynamics of sulphuric acid assisted cleavage of di-p-tolyl sulfone has been invesitigated.
Application
Di-p-tolyl sulfone may be used in the synthesis of isomeric p-tolylpyridines (α , β and γ ) by photochemical decomposition.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 98% | description 97% | description 99% |
| assay 99% | assay 98% | assay 97% | assay 99% |
| solubility chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow | solubility organic solvents: soluble(lit.) | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form solid | form liquid |
| mp 158-160 °C (lit.) | mp 73-74 °C (lit.) | mp 25-26 °C (lit.) | mp - |
| functional group sulfone | functional group sulfone | functional group isothiocyanate | functional group isocyanate |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?