Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 648,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(O2N)2C6H3CONHCH(C6H5)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4719763
648,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
(R)-(−)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycine, 99%
assay
99%
optical activity
[α]20/D −102°, c = 0.9 in THF
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
216-217 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)[C@H](NC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11N3O7/c19-14(16-13(15(20)21)9-4-2-1-3-5-9)10-6-11(17(22)23)8-12(7-10)18(24)25/h1-8,13H,(H,16,19)(H,20,21)/t13-/m1/s1
InChI key
MIVUDAUOXJDARR-CYBMUJFWSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?