Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1440,00 zł
Quality Segment
assay
95%
form
powder, crystals or chunks
impurities
2% 1,1′-diheptyl-4,4′-bipyridinium dibromide, 2% acetone
mp
125-128 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Br-].CCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2ccncc2
InChI
1S/C17H23N2.BrH/c1-2-3-4-5-6-13-19-14-9-17(10-15-19)16-7-11-18-12-8-16;/h7-12,14-15H,2-6,13H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GBJHAEPTEZMDHU-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 99% | description 98% | description 94% |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder, crystals or chunks | form powder, crystals or chunks | form powder, crystals or chunks | form powder, crystals or chunks |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| assay 95% | assay 99% | assay 98% | assay 94% |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| mp 125-128 °C (lit.) | mp 142-144 °C (lit.) | mp 136-138 °C (lit.) | mp 224 °C (dec.) (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![N-[(3-(Anilinomethylene)-2-chloro-1-cyclohexen-1-yl)methylene]aniline monohydrochloride 94%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/779/226/f13a515f-1e57-497c-9450-4729b6b5cb79/640/f13a515f-1e57-497c-9450-4729b6b5cb79.png)