Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H30O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.48
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
188-192 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc2Oc3ccc(cc3C(C)(C)c2c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H30O/c1-21(2,3)15-9-11-19-17(13-15)23(7,8)18-14-16(22(4,5)6)10-12-20(18)24-19/h9-14H,1-8H3
InChI key
COCYABCDIOEUAC-UHFFFAOYSA-N
General description
Synthesis of a new series of diphosphine ligands based on 2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthene has been reported.
Application
2,7-Di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthene may be used in the preparation of 4,5-diamino-9,9′-dimethylxanthene.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 98% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| mp 188-192 °C (lit.) | mp 123-126 °C (dec.) (lit.) | mp 121-124 °C (lit.) | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?