Przejdź do
360791
4,4′-Methylenebis(2,6-dimethylaniline)
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
205,00 zł
153,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2[C6H2(CH3)2NH2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.37
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
223-786-9
MDL number:
153,75 zł
Cena katalogowa205,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
mp
121-123 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(Cc2cc(C)c(N)c(C)c2)cc(C)c1N
InChI
1S/C17H22N2/c1-10-5-14(6-11(2)16(10)18)9-15-7-12(3)17(19)13(4)8-15/h5-8H,9,18-19H2,1-4H3
InChI key
OMHOXRVODFQGCA-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
360783369500D146005
description
99%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
mp
121-123 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
mp
-
mp
10-12 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)