Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 191,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 384,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[O2CCH2C(OH)(CO2)CH2CO2]2Ca3 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
570.49
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-391-7
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
powder
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OC1(CC(=O)O[Ca]OC(=O)C1)C(=O)O[Ca]OC(=O)C2(O)CC(=O)O[Ca]OC(=O)C2
InChI
1S/2C6H8O7.3Ca.4H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;;3*+2;;;;/p-6
InChI key
LNIZKKFWMDARJV-UHFFFAOYSA-H
General description
Thermal decomposition of calcium citrate tetrahydrate in dynamic air or dry nitrogen has been investigated by by TG, DTA and DSC.
Application
Calcium citrate tetrahydrate may be used as raw material in the preparation of nanoparticle with the nominal composition Ca0.8 Ba0.2 Ti03 :Pr3+, via sol-gel process. It may be employed as carbon source in a simple and effective carbonization method to prepare porous carbon without any activation process. It is suitable for use in the preparation of bovine serum albumin (BSA) nanoparticles.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay 99% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| form powder | form - | form - | form - |
| assay 99% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| form powder | form - | form - | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium citrate tetrahydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?