Merck
604291
Sigma-Aldrich
Methyl dichloroacetate-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C13COOCH3
Masa cząsteczkowa:
143.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
tw
143 °C (lit.)
mp
-52 °C (lit.)
gęstość
1.390 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CO[13C](=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3/i3+1
Klucz InChI
HKMLRUAPIDAGIE-LBPDFUHNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.