Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141740
EC Number:
231-131-3
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
wire
composition
Ag
reaction suitability
core: silver
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
diam.
1.5 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
application(s)
hydrogen and fuel cell
metallization
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
25 cm (approximately 5 g)
100 cm (approximately 20 g)
100 cm (approximately 20 g)
signalword
Warning
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
hcodes
target_organs
Nervous system
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?