Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 396,00 zł 297,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
279-579-9
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
297,00 zł
Cena katalogowa396,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
powder
mp
48-50 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, nitro
SMILES string
Cc1cccc(CO)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI key
NELPTBUSFQMYOB-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol undergoes condensation with N,N-dimethylformamide dimethyl acetal followed by catalytic hydrogenation to yield 7-hydroxymethyl-indole.
Application
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol was used as starting reagent in the synthesis of 7-formyl-indole.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description suitable for mass spectrometry (MS), ≥99.5% |
| assay 98% | assay 98% | assay ≥99.5% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form (Powder or Crystals or Solid or Liquid) |
| mp 48-50 °C (lit.) | mp 88-91 °C (lit.) | mp 26-32 °C (lit.) |
| functional group hydroxyl, nitro | functional group nitro, hydroxyl | functional group - |
lab-grade 3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol | - | - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?