Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 926,00 zł 787,10 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
787,10 zł
Cena katalogowa926,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
194-195 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CN1[C@@H]([C@H](CC1=O)C(O)=O)c2cccnc2
InChI
1S/C11H12N2O3/c1-13-9(14)5-8(11(15)16)10(13)7-3-2-4-12-6-7/h2-4,6,8,10H,5H2,1H3,(H,15,16)/t8-,10+/m0/s1
InChI key
DEYLVDCFTICBTB-WCBMZHEXSA-N
General description
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 194-195 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp - | mp 225-227 °C (lit.) |
| functional group carboxylic acid | functional group amine, carboxylic acid | functional group hydroxyl | functional group hydroxyl |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?