Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2DPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.18
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+1
Form:
powder
2960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
powder
technique(s)
NMR: suitable
mass shift
M+1
SMILES string
[K+].[K+].[2H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i/hD
InChI key
ZPWVASYFFYYZEW-DYCDLGHISA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 99 atom % D | description 40 wt. % in D2O, 98 atom % D | description 1.0 M in diethyl ether, 97.5 atom % D |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable, bio NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 97.5 atom % D |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form liquid | form - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?