336823
Silicon monoxide
pieces, 3-10 mm, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Oxosilylene, Silicon oxide (SiO)
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
pieces
wielkość cząstki
3-10 mm
gęstość
2.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[O+]#[Si-]
InChI
1S/OSi/c1-2
Klucz InChI
LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Produkty
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.