Przejdź do
334162
trans-1,2-Bis(phenylsulfonyl)ethylene
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
569,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5SO2CH=CHSO2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.37
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2334889
Assay:
98%
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
221-223 °C (lit.)
functional group
sulfone
SMILES string
O=S(=O)(\C=C\S(=O)(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O4S2/c15-19(16,13-7-3-1-4-8-13)11-12-20(17,18)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
InChI key
YGBXMKGCEHIWMO-VAWYXSNFSA-N
General description
Chiral BINAP-AuTFA- and chiral BINAP-AgTFA (TFA = trifluoroacetate anion) -promoted catalytic enantioselective 1,3-dipolar cycloadditions of iminoglycinates with trans-1,2-bis(phenylsulfonyl)ethylene were studied.
Application
trans-1,2-Bis(phenylsulfonyl)ethylene was used in total synthesis of (+)-7-deoxypancratistatin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
18435728797015151
description
98%
description
98%
description
97%
description
≥98.0% (CH)
assay
98%
assay
98%
assay
97%
assay
≥98.0% (CH)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
221-223 °C (lit.)
mp
112-114 °C (lit.)
mp
126-130 °C (lit.)
mp
124-126 °C
functional group
sulfone
functional group
nitrile, sulfone
functional group
phosphine
functional group
sulfone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)