Przejdź do
15151
1,1-Bis(phenylsulfonyl)ethylene
≥98.0% (CH)
Synonim(y):
(Ethene-1,1-diyldisulfonyl)dibenzene, 1,1-Bis(benzenesulfonyl)ethylene, 1,1-Bis(phenylsulfonyl)ethene, 1,1′-[Ethenylidenebis(sulfonyl)]bis[benzene]
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
535,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.37
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2056786
Assay:
≥98.0% (CH)
Form:
powder
535,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (CH)
form
powder
mp
124-126 °C
functional group
sulfone
SMILES string
C=C(S(=O)(=O)c1ccccc1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O4S2/c1-12(19(15,16)13-8-4-2-5-9-13)20(17,18)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H2
InChI key
KABQEPJVQFXVIN-UHFFFAOYSA-N
Application
1,1-Bis(phenylsulfonyl)ethylene was used in the preparation of α,α-disubstituted alpha-amino acid derivatives.
Other Notes
A synthetic equivalent of the ethylene 1,2-dipole; Dienophile for Diels-Alder reactions, review; A useful synthon for neutral homologation of ketones.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6906615264258105
description
≥98.0% (CH)
description
technical, ≥90% (CH)
description
≥98.0%
description
ACS reagent, 95.0-98.0%
assay
≥98.0% (CH)
assay
≥90% (CH)
assay
≥98.0%
assay
95.0-98.0%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
124-126 °C
mp
-
mp
-
mp
-
form
powder
form
powder
form
-
form
liquid
functional group
sulfone
functional group
-
functional group
thioether
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)