Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 442,00 zł 331,50 zł |
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6730,00 zł 5047,50 zł |
Informacje o tej pozycji
331,50 zł
Cena katalogowa442,00 złZaoszczędź 25%grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.528 (lit.)
bp
57-58 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
storage temp.
−20°C
SMILES string
BrC1CCCC=C1
InChI
1S/C6H9Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4,6H,1,3,5H2
InChI key
AJKDUJRRWLQXHM-UHFFFAOYSA-N
Application
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade, 90% | description technical grade, ~90% | description - | description 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran |
| assay 90% | assay ~90% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.528 (lit.) | refractive index n20/D 1.489 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| form liquid | form liquid | form solid | form solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| bp 57-58 °C/12 mmHg (lit.) | bp 82-83 °C/150 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?