Przejdź do
328693
ALNOCHROMIX™
box of 10 packs (10×3.1 oz PACKS)
Synonim(y):
Godax Nochromix, Metal-free cleaner, glass cleaner, non-carcinogenic glass cleaner, persulfate based oxidizing addative, sufactant-free detergent, Alconox 2510, Alnochromix™
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1130 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
47131800
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
box of 10 packs (10×3.1 oz PACKS)
manufacturer/tradename
Alconox, Inc. 2510 (Previously Godax 19-010)
technique(s)
protein quantification: suitable
General description
Concentrated inorganic persulfate based additive to sulfuric acid to make a metal-free and surfactant-free cleaner. Excellent for cleaning glassware used in tissue culture, trace metal, and enzyme kinetics research; as well as other sensitive glass cleaning applications.
Directions for use : Pour 1-2 pouches of ALNOCHROMIX™ crystals into 98% concentrated sulfuric acid container (2.5L or 1gal capacity).
Features and Benefits
  • ALNOCHROMIX™ is an inorganic persulfate based oxidizing acid additive for cleaning glassware.
  • Metal-free and surfactant-free cleaning agent that removes difficult organic, cyanide, and metal residues and odors.
  • Nonmetallic and non-carcinogenic - ideal for sensitive glass cleaning applications.
Legal Information
ALNOCHROMIX is a trademark of Alconox, LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z273236Z742928Z742916
ALNOCHROMIX™ box of 10 packs (10×3.1 oz PACKS)
328693
ALNOCHROMIX™
description
box of 10 packs (10×3.1 oz PACKS)
description
biodegradable
description
pkg of 3.8 L
description
3.8 L packs
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
tissue culture: suitable
packaging
box of 10 packs (10×3.1 oz PACKS)
packaging
pkg of 1 × 3.8 L in 1EA, pkg of 4 × 3.8 L in 4EA
packaging
pkg of 4 × 3.8 L, pkg of 3.8 L
packaging
pkg of 4 × 3.8 L, pkg of 3.8 L
manufacturer/tradename
Alconox, Inc. 2510 (Previously Godax 19-010)
manufacturer/tradename
Alconox, Inc. 1801 (4 x 3.8 L), Alconox, Inc. 1801-1 (3.8 L)
manufacturer/tradename
Alconox, Inc. 2301 (4 x 3.8 L), Alconox, Inc. 2301-1 (3.8 L)
manufacturer/tradename
Alconox, Inc. 1201 (4 x 3.8 L), Alconox, Inc. 1201-1 (3.8 L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ALNOCHROMIX™
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)