Przejdź do
324876
N-(Triphenylphosphoranylidene)aniline
97%
Synonim(y):
Anilidenetriphenylphosphorane, Tetraphenylphosphine imide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
787,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)3P=NC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.40
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
219-039-1
MDL number:
Assay:
97%
787,50 zł
Cena katalogowa1050,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
impurities
<0.5% denatured ethanol
solubility
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy (colorless to brown)
functional group
phosphine
SMILES string
c1ccc(cc1)N=P(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20NP/c1-5-13-21(14-6-1)25-26(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
InChI key
PTLOPIHJOPWUNN-UHFFFAOYSA-N
General description
N-(Triphenylphosphoranylidene)aniline was reported as a new electrolyte additive for high performance lithium cobalt oxide (LiCoO2) electrodes during high voltage operations in lithium ion batteries.
Application
The Staudinger Ligation: A High-Yield, Chemoselective, and Mild Synthetic Method
Intermediate for the preparation of isocyanates and isothiocyanates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900806511803900813
description
97%
description
≥99%, H2O ≤500 ppm
description
98%
description
≥99%, H2O <500 ppm
assay
97%
assay
≥99%
assay
98%
assay
≥99%
solubility
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy (colorless to brown)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
<0.5% denatured ethanol
impurities
≤500 ppm H2O
impurities
-
impurities
≤500 ppm H2O
functional group
phosphine
functional group
-
functional group
isocyanate, bromo, amine
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)