Przejdź do
323918
1,3-Dichloro-2-fluorobenzene
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2C6H3F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.99
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
168-169 °C (lit.)
mp
37-40 °C (lit.)
functional group
chloro, fluoro
SMILES string
Fc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2F/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
InChI key
JORVCRLRRRRLFI-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
335789224057264237
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
37-40 °C (lit.)
mp
-
mp
−27-−26 °C (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
bp
168-169 °C (lit.)
bp
127 °C (lit.)
bp
129-130 °C (lit.)
bp
-
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
functional group
fluoro, chloro
functional group
fluoro, chloro
functional group
fluoro, chloro
functional group
bromo, fluoro
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2268-05-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)