Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 373,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCO2C6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.59
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
373,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5254 (lit.)
bp
49 °C/0.27 mmHg (lit.)
density
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(OC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12-8(9)10/h2-5H,1H3
InChI key
CCFSGQKTSBIIHG-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
Moisture sensitive material, please handle the material under inert gas (N2)/ glove bag.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98% | description ≥99 atom % 13C, ≥97% (CP) |
| assay 98% | assay ≥97% (CP) |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| bp 49 °C/0.27 mmHg (lit.) | bp - |
| form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.5254 (lit.) | refractive index - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?