Przejdź do
308935
2,2′-Iminodibenzoic acid
95%
Synonim(y):
Diphenylamine-2,2′-dicarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
490,00 zł
367,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HN(C6H4CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.24
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
367,50 zł
Cena katalogowa490,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
95%
mp
298 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1Nc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H11NO4/c16-13(17)9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)14(18)19/h1-8,15H,(H,16,17)(H,18,19)
InChI key
ZFRNOTZQUGWMQN-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
454389349062241636
description
95%
description
98%
description
99%
description
99%
assay
95%
assay
98%
assay
99%
assay
99%
mp
298 °C (dec.) (lit.)
mp
81-84 °C (lit.)
mp
-
mp
32-33 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)