Przejdź do
307351
Di-sec-butylamine, mixture of (±) and meso
99%
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
184,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[C2H5CH(CH3)]2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-937-9
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
184,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.41 (lit.)
bp
135 °C/765 mmHg (lit.)
density
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCC(C)NC(C)CC
InChI
1S/C8H19N/c1-5-7(3)9-8(4)6-2/h7-9H,5-6H2,1-4H3
InChI key
OBYVIBDTOCAXSN-UHFFFAOYSA-N
General description
Di-sec-butylamine undergoes exothermic exchange reaction with the cluster [N,N,N′,N′-tetramethyl bis-endo-BCH-2,5-diamide...H+...di-isopropylamine][1].
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
296651140414109398
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
97%
refractive index
n20/D 1.41 (lit.)
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
form
liquid
form
-
form
powder or crystals
form
-
density
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
135 °C/765 mmHg (lit.)
bp
62.5 °C (lit.)
bp
-
bp
93-95 °C/14 mmHg (lit.)
functional group
amine
functional group
amine
functional group
aldehyde
functional group
hydroxyl
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
73.8 °F - closed cup - (own results)
flash_point_c
23.2 °C - closed cup - (own results)
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)