Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3ClN2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
reaction suitability
reagent type: protection reagent
reactivity: thiol reactive
mp
205 °C (dec.) (lit.)
solubility
dichloromethane: soluble(lit.)
functional group
nitro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccnc1SCl
InChI
1S/C5H3ClN2O2S/c6-11-5-4(8(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H
InChI key
WTKQMHWYSBWUBE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 97% | description 96% | description 98% |
| assay 95% | assay 97% | assay 96% | assay 98% |
| solubility dichloromethane: soluble(lit.) | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 205 °C (dec.) (lit.) | mp 43-47 °C (lit.) | mp 30-33 °C | mp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| functional group nitro | functional group chloro, nitro | functional group bromo | functional group chloro, ether |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?