Informacje o tej pozycji
vapor density
2.07 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
11.4 mmHg ( 20 °C)
isotopic purity
99 atom % 13C, 99 atom % D
assay
99% (CP)
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %
refractive index
n
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1D3
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-KQORAOOSSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79562-15-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?