Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
product line
Sol-Gel Precursors
form
powder or crystals
composition
Mn, 26.0-27.9% EDTA titration
reaction suitability
core: manganese, reagent type: catalyst
mp
72-76 °C (lit.)
SMILES string
[Mn].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3CO.Mn/c1-2-4-5-3-1;3*1-2;/h1-5H;;;;
InChI key
CZPHEHHRMHXAIK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description - | description ≥99% |
| form powder or crystals | form liquid | form crystals |
| composition Mn, 26.0-27.9% EDTA titration | composition - | composition - |
| mp 72-76 °C (lit.) | mp −1 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
| reaction suitability reagent type: catalyst, core: manganese | reaction suitability core: manganese, reagent type: catalyst | reaction suitability core: manganese |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?