Przejdź do
288047
Triethyltin bromide
97%
Synonim(y):
Bromotriethylstannane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
355,00 zł
266,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)3SnBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.80
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
220-443-5
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
266,25 zł
Cena katalogowa355,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
bp
222-224 °C (lit.)
density
1.63 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[Sn](Br)(CC)CC
InChI
1S/3C2H5.BrH.Sn/c3*1-2;;/h3*1H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI key
KQPIFPBKXYBDGV-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
420220218782276200
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
powder
form
solid
form
solid
bp
222-224 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
density
1.63 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2767-54-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)