Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1550,00 zł
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
solid
mp
42-47 °C
functional group
fluoro
SMILES string
NC1=CC=C(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(F)F)F)F)F)F)F)F)F)C=C1
InChI
1S/C14H6F17N/c15-7(16,5-1-3-6(32)4-2-5)8(17,18)9(19,20)10(21,22)11(23,24)12(25,26)13(27,28)14(29,30)31/h1-4H,32H2
InChI key
ZQTZVMUNYIDMJV-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% (GC) | description 97% | description 97% | description 98% |
| assay ≥95.0% (GC) | assay 97% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form liquid | form - |
| mp 42-47 °C | mp 74-78 °C | mp - | mp 60-65 °C (lit.) |
| functional group fluoro | functional group - | functional group thioether | functional group hydroxyl |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?