Przejdź do
282014
Sodium acetate-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
13C Labeled acetic acid sodium salt, 13C Labeled sodium acetate, Acetic acid-13C2 sodium salt
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CH313CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.02
UNSPSC Code:
12142200
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4586604
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+2
Form:
powder
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
powder
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[13CH3][13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
InChI key
VMHLLURERBWHNL-AWQJXPNKSA-M
General description
Carbon-13 labeled substrate for acetate metabolism studies. Applied in research on fatty acid synthesis, cholesterol biosynthesis, and energy metabolism. Available from glass-bottle sizes perfect for laboratory research or bulk quantities for manufacturing. Inquire for bulk pricing.
Features and Benefits
  • We offer extensive product and packaging customization with fast turn-around, GMP capabilities, in-house technical expertise, and complete quality documentation.
  • We provide unmatched reliability, flexibility, scalability, and support.
  • Our portfolio includes key products available in many grades and quantities to suit specific project requirements.
  • Our secure supply chain ensures reliable access to materials for our customers, regardless of location.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
279315279293571334
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+2
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+2
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
227-230 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium acetate-13C2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)