Przejdź do
280577
cis-13-Docosenoamide
Synonim(y):
Erucamide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
235,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
429,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.58
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-009-2
MDL number:
Form:
beads
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
beads
Quality Segment
composition
erucamide, >85%
mp
79-81 °C (lit.)
functional group
amide
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C22H43NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H2,23,24)/b10-9-
InChI key
UAUDZVJPLUQNMU-KTKRTIGZSA-N
Application
cis-13-Docosenoamide (Erucamide) was employed as:
  • standard in determination of fatty acid amides in polyethylene packaging film by GC/MS[1]
  • slip agent for polymers to reduce their friction coefficient and to make films easier to handle[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM013744565990082
Erucamide analytical standard
Supelco
90082
Erucamide
mp
79-81 °C (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
mp
-
mp
75-85 °C, 79-81 °C (lit.)
form
beads
form
-
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
composition
erucamide, >85%
composition
-
composition
-
composition
-
functional group
amide
functional group
-
functional group
ester
functional group
amide
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under cis-13-Docosenoamide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?