Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 385,00 zł |
Informacje o tej pozycji
385,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
165 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NH4OH: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
O.O.O.Cl.CN1CCC(\CC1)=C2\c3ccccc3C=Cc4ccccc24.CN5CCC(\CC5)=C6\c7ccccc7C=Cc8ccccc68
InChI
1S/2C21H21N.ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;1H;3*1H2
InChI key
PXCSXCDWTUPVIM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description ≥98% (TLC), solid | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay 99% | assay - | assay ≥98% (TLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| solubility 1 M NH4OH: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility methanol: soluble | solubility - |
| mp 165 °C (dec.) (lit.) | mp 165 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 165 °C (dec.) (lit.) |
| form solid | form solid | form solid | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?