Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 695,00 zł 590,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH(COOC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.27
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-067-5
Beilstein/REAXYS Number:
1781709
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
590,75 zł
Cena katalogowa695,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
102-104 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O4/c1-6-14-9(12)8(11(3,4)5)10(13)15-7-2/h8H,6-7H2,1-5H3
InChI key
RJNICNBRGVKNSR-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 96% | description 2.0 M in diethyl ether | description 1.0 M in THF |
| assay 96% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form - |
| bp 102-104 °C/11 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
| refractive index n20/D 1.425 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| density 1.014 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.828 g/mL at 25 °C | density 0.931 g/mL at 25 °C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?