Przejdź do
277231
Phenyltin trichloride
98%
Synonim(y):
Trichlorophenylstannane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
356,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
992,00 zł
744,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5SnCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
214-393-3
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
356,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.585 (lit.)
bp
142-143 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.839 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Sn](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.3ClH.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI key
UBOGEXSQACVGEC-UHFFFAOYSA-K
Application
Phenyltin trichloride can be used:
  • In the preparation of organotin(IV) complexes as potent antimicrobial agents.
  • As a reactant in the Stille coupling reaction catalyzed by peptide-templated Pd nanoparticles.
  • As a tin (Sn) source in the synthesis of tin-doped TiO2 photoanodes applicable in dye-sensitized solar cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
146498375195
description
98%
description
-
description
1.0 M in THF
assay
98%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
crystals
form
liquid
refractive index
n20/D 1.585 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
bp
142-143 °C/25 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
density
1.839 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.988 g/mL at 25 °C
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1124-19-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)