Przejdź do
375195
Trimethyltin chloride solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
Chlorotrimethylstannane, Chlorotrimethyltin, Trimethylchlorostannane, Trimethylchlorotin, Trimethylstannyl chloride, Trimethyltin chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
810,00 zł
688,50 zł
4 x 25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
960,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SnCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.27
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
3535111
MDL number:
Form:
liquid
688,50 zł
Cena katalogowa810,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
concentration
1.0 M in THF
density
0.988 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Sn](C)(C)Cl
InChI
1S/3CH3.ClH.Sn/h3*1H3;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI key
KWTSZCJMWHGPOS-UHFFFAOYSA-M
Packaging
The 25 mL Sure/Seal™ bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
146498375187
description
1.0 M in THF
description
-
description
1.0 M in hexanes
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
crystals
form
liquid
density
0.988 g/mL at 25 °C
density
-
density
0.797 g/mL at 25 °C
concentration
1.0 M in THF
concentration
-
concentration
1.0 M in hexanes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethyltin chloride solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1066-45-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)