Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 635,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KOOCCH2C(OH)(CH3)COOK · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.31
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥95.0% (NT)
Form:
solid
635,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (NT)
form
solid
SMILES string
O.[K+].[K+].CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O5.2K.H2O/c1-5(10,4(8)9)2-3(6)7;;;/h10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
QYWXEUYISHLCOP-UHFFFAOYSA-L
Application
Potassium citramalate monohydrate may be used in chemical synthesis studies.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% (NT) | description ≥95% | description BioUltra, ≥99.0% (NT) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥95.0% (NT) | assay ≥95% | assay ≥99.0% (NT) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form solid | form solid | form solid | form - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?