Przejdź do
356948
Tin
99.9%, foil, thickness 0.127 mm
Synonim(y):
Sn
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
738,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.71
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101716
EC Number:
231-141-8
MDL number:
738,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tin, foil, thickness 0.127 mm, 99.9%
Quality Segment
assay
99.9%
form
foil
reaction suitability
core: tin, reagent type: catalyst
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
thickness
0.127 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
150×150 mm (approximately 20.7 g)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF26905529GF34164075GF02857080
Tin foil, thickness 0.127 mm, 99.9%
Sigma-Aldrich
356948
Tin
Tin foil, 4mm disks, thickness 1.0mm, as rolled, 98.8%
GF26905529
Tin
Tin foil, 10mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 98.8%
GF34164075
Tin
Tin foil, 5m coil, thickness 0.125mm, as rolled, 98.8%
GF02857080
Tin
description
foil, thickness 0.127 mm, 99.9%
description
foil, 4mm disks, thickness 1.0mm, as rolled, 98.8%
description
foil, 10mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 98.8%
description
foil, 5m coil, thickness 0.125mm, as rolled, 98.8%
assay
99.9%
assay
98.80%
assay
98.80%
assay
98.80%
reaction suitability
core: tin, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
231.9 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can you provide dimensions of the foil?
    1 answer
    1. This product is a 150×150 mm square foil with an approximate weight of 20.7 g.