Przejdź do
24880
5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
5-Chloro-8-hydroxy-7-iodoquinoline, Clioquinol, Iodochlorhydroxyquin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5ClINO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.50
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-984-4
Beilstein/REAXYS Number:
153637
MDL number:
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
solubility
dioxane: soluble 0.5 g/10 mL, clear, faintly yellow to yellow
functional group
chloro, iodo
SMILES string
Oc1c(I)cc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5ClINO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
InChI key
QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol is an antibiotic with metal-binding properties and exhibits anticancer activity in vitro and in vivo. 5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol, its glucuronide and sulfate in serum, urine and milk has been quantitated by gas chromatography.
Application
5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol has been used in analysis of intracellular free zinc ions with the FluoZin-3 probes using fluorescence microscopy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
33931233165748919
Clioquinol VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33931
Clioquinol
description
≥95.0% (HPLC)
description
VETRANAL®, analytical standard
description
A metal ion chelator that crosses the blood brain barrier and acts as a neurotoxic antibiotic.
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
97% (CP)
solubility
dioxane: soluble 0.5 g/10 mL, clear, faintly yellow to yellow
solubility
-
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL, methanol: 1.5 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
functional group
chloro, iodo
functional group
-
functional group
-
functional group
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)