Kluczowe dokumenty
248703
4-(4-Nitrophenylsulfonyl)aniline
96%
Wybierz wielkość
Wybierz wielkość
About This Item
Próba
96%
mp
169-171 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H10N2O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)19(17,18)12-7-3-10(4-8-12)14(15)16/h1-8H,13H2
Klucz InChI
DMZVYFFBWHBWMO-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)