Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 287,00 zł 215,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
246-050-9
MDL number:
Assay:
99%
215,25 zł
Cena katalogowa287,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
50 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCC(C)c1nccnc1OC
InChI
1S/C9H14N2O/c1-4-7(2)8-9(12-3)11-6-5-10-8/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI key
QMQDJVIJVPEQHE-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description ≥98%, FG | description ≥99%, FG | description 99% |
| assay 99% | assay ≥98% | assay ≥99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 400, 300 | Quality Level 100 |
| bp 50 °C/1 mmHg (lit.) | bp 50 °C/1 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
| refractive index n20/D 1.492 (lit.) | refractive index n20/D 1.492 (lit.) | refractive index n20/D 1.49 (lit.) | refractive index n20/D 1.49 (lit.) |
| density 0.996 g/mL at 25 °C | density 1 g/mL at 25 °C | density 0.99 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.99 g/mL at 25 °C (lit.) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?