Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-870-9
Beilstein/REAXYS Number:
741982
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.571
bp
196 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CNc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
InChI key
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Methylaniline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,spleen,Bone marrow
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?