Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 471,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1720,00 zł 1290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
471,00 zł
grade
purum
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
mp
77-82 °C
functional group
carbonate, chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)OC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6O3/c4-2(5,6)11-1(10)12-3(7,8)9
InChI key
UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description purum, ≥99.0% (AT) | description ≥97.0% (GC) | description ≥95.0% (CHN) | description for synthesis |
| assay ≥99.0% (AT) | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥95.0% (CHN) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 77-82 °C | mp - | mp - | mp 77-81 °C |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| form solid | form - | form lumps | form crystals |
| functional group carbonate, chloro | functional group chloro | functional group carboxylic acid, ester | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(trichloromethyl) carbonate
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
signalword
Danger
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?