Przejdź do
339067
Boric acid
99.97% trace metals basis
Synonim(y):
Boracic acid, Borofax
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
318,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
999,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.83
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38120104
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.23
EC Number:
233-139-2
MDL number:
Assay:
99.97% trace metals basis
Form:
powder or crystals
318,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
suitable for SM 5210
Quality Segment
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
assay
99.97% trace metals basis
form
powder or crystals
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble
density
1.440 g/cm3
application(s)
histology
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Boric acid is a weak monobasic acid, it accepts OH- ions, hence is a Lewis acid. In boric acid, B is sp2 hybridized, forming a planar triangle structure. The principal oxide of boron, B2O3, is obtained as a vitreous solid by dehydration of boric acid at red heat.
Application
Boric acid was used as a constituent in mineral sacrificial paste. 1 It has been used as a buffer in electrodeposition of nickel. 2
Packaging
Packaged in poly bottles
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B264531146B6768
description
99.97% trace metals basis
description
tablet, 1 g boric acid per tablet
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%
description
BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
assay
99.97% trace metals basis
assay
≥95% (titration)
assay
≥99.8%
assay
≥99.5%
agency
suitable for SM 5210
agency
-
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
tablet
form
powder or crystals
form
powder
solubility
water: soluble
solubility
water: 1 tablet/100mL, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
water: 40 mg/mL, clear, colorless
density
1.440 g/cm3
density
-
density
1.440 g/cm3
density
1.49 g/cm3 at 23 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boric acid
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What does the G after the number mean? I don't assume it stand for grams.
    1 answer
    1. The 'G' in 100G and 500G stands for grams.